Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Braun, Chargenzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, weißes Druckbild, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
DURAN™ Messkolben dienen zum genauen Abmessen von bestimmten Flüssigkeitsmengen und sind daher wichtige Hilfsmittel bei der Maßanalyse. Diese Messkolben sind chargenweise zertifiziert.
Marke:  DWK Life Sciences 246761256
62.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15250896
  • 66.95 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die DURAN™ Messkolben sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich: A und B. Die beiden Klassen unterscheiden sich in den Toleranzen der Volumina. A ist die Klasse höchster Genauigkeit, während die Fehlergrenze der Klasse B etwa das Zweifache der Klasse A beträgt. Die klaren DURAN™ Messkolben mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Bedruckung, die braungefärbten sind weiß bedruckt. Messkolben, die über die Genauigkeitsklasse A und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.
  • UV-Schutz durch äußerlichen Farbauftrag
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Justierung auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
  • Höchstmögliche Präzision bei der Volumenmessung und hochqualitative Prozessstabilität
  • Sehr genaue Ermittlung und Abmessung der Volumina durch präzise Verarbeitung und Skalierung
  • Lieferung mit ergonomischem Polyethylen-Stopfen für schnelles und sicheres Öffnen und Schließen
  • Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
39 mm
Borosilikatglas 3.3, Polyethylen (in Multiwerte aufgeteilt), Polyethylene
2/Packung
Autoklavierbar
20 mL
Lagerung und Transport lichtempfindlicher Materialien; Messung von Flüssigkeitsmengen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messanalyse; Volumetrische Messung: Um eine lange Lebensdauer Ihrer volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden
±0,04 mL
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Messkolben, Klasse A, Braun, Chargenzertifikat, mit geritzter Ringmarke und ergonomischen Polyethylen-Stopfen, weißes Druckbild, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung > 20 mL