Learn More
Novex™ Recombinant Protein A-Sepharose™ 4B
Rekombinante Protein A-Sepharose™ B
Marke: Novex™ 101141
416.10 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem, in E. Coli produziertem Staph. aureus Cowan-Stamm Protein A an Sepharose™ 4B hergestellt.Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert, bestehend aus rekombinanter Protein A-Sepharose™ 4B und PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 %).
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsreinigung, Immunpräzipitation
Spezifikation
Protein A | |
Protein A | |
5 ml |
Affinity | |
2 °C bis 8 °C. Nicht einfrieren. Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (5 ml rekombinante Protein A Sepharose™ 4B + 5 ml PBS), Nasseis |
|
Suspension |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31