Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-20 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
257.00 CHF - 3250.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. |
---|---|
Form | Flüssig |
Produktlinie | Surfact-Amps™, Tween™ |
Reagenztyp | Reinigungslösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13464259
|
Thermo Scientific™
85113 |
50 mL |
257.00 CHF
50 Milliliter |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11586671
|
Thermo Scientific™
28320 |
6 x 10 ml |
305.00 CHF
60 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13474259
|
Thermo Scientific™
85114 |
250 mL |
904.00 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
13484259
|
Thermo Scientific™
85115 |
500 mL |
1248.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11368311
|
Thermo Scientific™
28321 |
1 l |
3250.00 CHF
1000 Milliliter |
Verfügbar ab: 17-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Tween-20 Detergent Surfact-Amps Solution besteht aus hochreinem Tween-20 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche, 10%ige (w/v) Lösung des gereinigten Tween-20 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und molekularbiologischen Techniken. Tween-20 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Zusatz zu PBS- oder TBS-Waschpuffern für ELISA, Western-Blot und andere Immunassay-Methoden eingesetzt wird.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 %, w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die extrem viskös sind, können Surfact-Amps 10 % Solutions leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Tween 20 – Ein beliebtes nichtionisches Detergenz für die Verwendung in Immunassay-Waschpuffern
Präzise – 10%ige Detergenzlösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 1.228
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: Unbekannt
- Molekülmasse der Mizelle: Unbekannt
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,06 mM (0,0074 %, w/v)
- Trübungspunkt: 95 °C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Flüssig | |
Surfact-Amps™, Tween™ | |
Reinigungslösung |