Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-20 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 28320
260.64 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11586671
  • 305.00 CHF / 60 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Reinigungsmittel
Flüssig
Reinigungslösung
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern.
Surfact-Amps™, Tween™
6 x 10 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZL400158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number28320
ChargennummerZJ396659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number28320
ChargennummerZI388441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2024 Catalog Number28320
ChargennummerZH387238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number28320
ChargennummerZE387237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/06/2024 Catalog Number28320
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Reinigungslösung > Detergenzlösung in Glasampullen; 6 x 10 ml