Learn More
Thermo Scientific™ Tween™ 20 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 20 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Tween-20 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke: Thermo Scientific™ 85115
1159.00 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Tween-20 Detergent Surfact-Amps Solution besteht aus hochreinem Tween-20 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige (w/v) Lösung des gereinigten Tween-20 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und molekularbiologischen Techniken. Tween-20 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Zusatz zu PBS oder TBS Waschpuffern für ELISA, Western-Blotting und andere Immunassay-Methoden eingesetzt wird.
Surfact-Amps™ Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die hochviskos sind, können Surfact-Amps 10 %ige Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Tween 20 – Ein beliebtes nichtionisches Reinigungsmittel für die Verwendung in Immunassay-Waschpuffern
Präzise – genaue 10 %ige Detergenzlösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 1228
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: Unbekannt
- Molekülmasse der Mizelle: Unbekannt
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,06 mM (0,0074%, w/v)
- Trübungspunkt: 95 °C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort lagern. | |
Surfact-Amps™, Tween™ | |
500 mL |
Flüssig | |
Reinigungslösung |