Learn More
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™
Nichtionisches Detergenz
Marke: Fisher BioReagents BP337-100
24.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nichtionisches Detergens
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zur Isolierung wasserlöslicher Membranproteine verwendet.Spezifikation
Polysorbat 20 | |
9005-64-5 | |
100 °C | |
6 | |
96 to 108 | |
0.25% max. | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
3% max. | |
Polyoxyethylene-20-sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 |
Bernsteinfarbig | |
Viskose Flüssigkeit | |
1.100g/cm³ | |
100 mL | |
Pass Test | |
Glasflasche | |
400 mPa/s at 25°C | |
MFCD00165986 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyethoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]Ethyldodecanoat | |
443314 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Polysorbat 20, Fisher BioReagents™ > Glasflasche; 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur