Learn More
Wolframdraht, vergoldet, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
111.00 CHF - 578.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten wire, gold plated
Namenshinweis 0.05mm (0.002 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
MDL-Nummer MFCD00011461
Reinheit (%) 99.95%
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11309457
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G1
1 m
111.00 CHF
1 Meter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11399447
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G5
5 m
319.00 CHF
5 Meter
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11389447
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
041039.G6
10 m
578.00 CHF
10 Meter
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Tungsten wire, gold plated
(Metallbasis)
99.95%
≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
0.05mm (0.002 in.) dia.
MFCD00011461
Au 99.99%
Draht
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wolframdraht, vergoldet, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals