Learn More
Wolframdraht, vergoldet, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 041039.G6
561.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11389447
  • 578.00 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tungsten wire, gold plated
(Metallbasis)
10 m
Au 99.99%
Draht
0.05mm (0.002 in.) dia.
MFCD00011461
99.95%
≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerH11K21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number041039.G6,041039.G5,041039.G1
Name des Produkts
Wolframdraht, vergoldet, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser, W 99.95 % (Metallbasis), Au 99.99 %, Thermo Scientific Chemicals > 10 m