Learn More
Wolfram(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
89.25 CHF - 292.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-35-8
MDL-Nummer MFCD00011466
InChI-Schlüssel ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa
PubChem CID 14811
IUPAC-Name Trioxowolfram
SMILES O=[W](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10042750
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
214211000
100 g Kunststoffflasche
89.25 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10549823
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
214215000
500 g Kunststoffflasche
292.00 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wolfram(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals