Learn More
Wolfram(VI)-oxid, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten(VI) oxide |
Farbe | Grün-Gelb bis Gelb |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Summenformel | O3W |
Strukturformel | WO3 |
Fieser | 11,591 |
Merck Index | 15, 9997 |
Molekulargewicht (g/mol) | 231.837 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465863 | Analysenzertifikat | 06/09/2024 | 214211000,214215000 |
A0465370 | Analysenzertifikat | 09/08/2024 | 214211000,214215000 |
A0463248 | Analysenzertifikat | 31/05/2024 | 214211000,214215000 |
A0461194 | Analysenzertifikat | 18/03/2024 | 214211000,214215000 |
A0458111 | Analysenzertifikat | 22/11/2023 | 214211000,214215000 |
Sicherheit und Handhabung
- Tungsten(VI) oxide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.