Learn More
Wolfram(VI)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-35-8 | O3W | 231.837 g/mol
82.00 CHF - 664.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1314-35-8 |
---|---|
Summenformel | O3W |
Molekulargewicht (g/mol) | 231.837 |
MDL-Nummer | MFCD00011466 |
InChI-Schlüssel | ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa |
PubChem CID | 14811 |
IUPAC-Name | Trioxowolfram |
SMILES | O=[W](=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11381868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011828.22 |
100 g |
82.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11391868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011828.36 |
500 g |
220.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11371868
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011828.A3 |
2 kg |
664.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is used in tungsten and tungstate manufacturing which are used as X-ray screens and for fire proofing fabrics. It is used as a ceramic pigment. Nanowires of Tungsten (VI) oxide are capable of absorbing a higher percentage of the sun radiation since it absorbs blue light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1314-35-8 | |
231.837 | |
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N | |
14811 | |
O=[W](=O)=O |
O3W | |
MFCD00011466 | |
tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa | |
Trioxowolfram |
Spezifikation
Tungsten(VI) oxide | |
1314-35-8 | |
99.8% (metals basis) | |
MFCD00011466 | |
Tungsten (VI) oxide is soluble in hot alkali solutions. Insoluble in water and acids. Slightly soluble in hydrofluoric acid. | |
O=[W](=O)=O | |
231.837 | |
231.85 |
1473°C | |
Pulver | |
O3W | |
tungsten trioxide, tungsten vi oxide, tungstic oxide, tungstic anhydride, tungsten oxide wo3, tungsten blue, tungstic acid anhydride, wolframic acid, anhydride, tungstentrioxide, acmc-20ajaa | |
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N | |
Trioxowolfram | |
14811 | |
7.16 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-231-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YO7760000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen