Learn More
Wolfram(VI)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11301709
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram(VI)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301709
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11301709
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012337.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.54 g/mol
It is a precursor for many tungsten compounds. It is used in tungsten plating, purification of tungsten, and olefin polymerization. It is also used as petroleum catalyst, and in intelligent glass. It can be used for deoxygenation of epoxides and as a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13283-01-7
Summenformel Cl6W
Molekulargewicht (g/mol) 396.54
MDL-Nummer MFCD00011463
InChI-Schlüssel KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungstenMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC-Name Hexachlorwolfram
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 346°C
Chemischer Name oder Material Tungsten(VI) Chloride
Schmelzpunkt 275°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride.
Formelmasse 396.57
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.52
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX25K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number012337.30,012337.09,012337.18,012337.06
ChargennummerX23K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number012337.30,012337.09,012337.18,012337.06
ChargennummerX23K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number012337.30,012337.09,012337.18,012337.06
ChargennummerX23K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number012337.30,012337.09,012337.18,012337.06
ChargennummerR10K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012337.30,012337.09,012337.18,012337.06
Name des Produkts
Wolfram(VI)-chlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >