Learn More
Wolfram(VI)-chlorid, ≥ 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10667202
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram(VI)-chlorid, ≥ 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667202 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10667202
Marke: Thermo Scientific Acros 221430100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13283-01-7
Summenformel Cl6W
Molekulargewicht (g/mol) 396.57
MDL-Nummer MFCD00011463
InChI-Schlüssel KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC-Name Hexachlorwolfram
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 347°C
Chemischer Name oder Material Tungsten(VI) chloride
Schmelzpunkt 275°C
Farbe Blaugrau bis grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9+%
Strukturformel WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formelmasse 396.57
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number221431000,221430100
ChargennummerA0471729 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number221431000,221430100
ChargennummerA0467467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number221431000,221430100
ChargennummerA0463901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number221431000,221430100
ChargennummerA0463901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2024 Catalog Number221431000,221430100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungsten(VI) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tungsten chloride
Name des Produkts
Wolfram(VI)-chlorid, ≥ 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >