Learn More
Wolfram-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15404865
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404865
Je 1
Click to view available options
Menge:
Je 1
Artikelnummer. 15404865
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041638.KS
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-33-7
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel W
MDL-Nummer MFCD00011461
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [W]
IUPAC-Name Wolfram
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Reinheit (%) 99.95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerI19L32 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041638.KS
ChargennummerL01P12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041638.KS
ChargennummerJ31R062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041638.KS
ChargennummerF11N20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041638.KS
ChargennummerA14N30 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041638.KS
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wolfram-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >