Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
67.87 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe | Black |
---|---|
Verschlussmaterial | Polypropelene |
Farbe | Clear |
Material | Borosilicate Glass |
Form | Cylindrical |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30274336
|
Grant Instruments
DEN TUBE 16 |
15 mL |
67.87 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30274381
|
Grant Instruments
DEN TUBE 18 |
18 mL |
67.87 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Glass Test Tubes
- 100 pcs/box
- For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
- Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Spezifikation
Black | |
Clear | |
Cylindrical | |
DEN-1, DEN-1B, DEN-600 | |
No | |
Non-sterile | |
No | |
Screw Cap | |
0.2 mm | |
3.94 in. |
Polypropelene | |
Borosilicate Glass | |
Reusable | |
100/Pk. | |
15.5 mm | |
Autoclavable | |
100 mm | |
Reusable Glass Tube | |
Round |