Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
Marke: Grant Instruments DEN TUBE 18
64.48 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Glass Test Tubes
- 100 pcs/box
- For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
- Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
Spezifikation
Black | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Reusable | |
100/Pk. | |
15.5 mm | |
Autoclavable | |
100 mm | |
Screw Cap | |
0.2 mm | |
0.71 in. | |
3.94 in. |
Polypropelene | |
18 mL | |
Cylindrical | |
DEN-1, DEN-1B, DEN-600 | |
No | |
Non-sterile | |
No | |
18 mm | |
Reusable Glass Tube | |
Round | |
0.69 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments Tubes for Densitometer > Glass Tube, 18 mm/18 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur