Learn More
Grant Instruments Tubes for Densitometer
Glass Test Tube. High borosilicate, PP Cap with silicone pad
Marke:  Grant Instruments DEN TUBE 16
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30274336
  • 67.87 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glass Test Tubes
  • 100 pcs/box
  • For use with DEN-1, DEN-1B and DEN-600
  • Available in 16 mm/15 mL and 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Black
Clear
Borosilicate Glass
Reusable
100/Pk.
15.5 mm
Autoclavable
100 mm
Screw Cap
0.2 mm
0.63 in.
3.94 in.
Polypropelene
15 mL
Cylindrical
DEN-1, DEN-1B, DEN-600
No
Non-sterile
No
16 mm
Reusable Glass Tube
Round
0.61 in.
Name des Produkts
Grant Instruments Tubes for Densitometer > Glass Tube, 16 mm/15 mL