Learn More
Thermo Scientific™ TSX Universal-Serie Allzweck-Ultra-Tiefkühlschränke
Ultra-Tiefkühlgeräte der TSX-Serie - Die nächste Generation unserer bewährten ULT-Plattform passt sich an Ihre Bedürfnisse an, reduziert die Umweltbelastung und basiert auf unserem bisher robustesten Design.
Marke: Thermo Scientific™ TSX60086FA
22008.62 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
TSX Universal—Over 80 years of innovation packed into the next-gen ultra-low freezer. Recognizing the impact of your work, we prioritize sample security and reliability, and our legacy of crafting state-of-the-art lab equipment means our focus remains on user-centric design. The TSX Universal heralds a new era in performance with Universal V-Drive technology, delivering tighter control and faster recovery times. Coupled with an expanded setpoint range, universal voltage, whisper-quiet operation, simplified software updates and much more, TSX Universal seamlessly adapts to your workflow. Redefining sustainability, it is ENERGY STAR certified with a 32% efficiency improvement, ACT labeled, and is produced in our Zero-Waste to Landfill certified facility. TSX Universal ULT—The pinnacle of reliability, sustainability, and innovation.
Die neuen Ultratiefkühlschränke der TSX Universalserie stehen für 84 Jahre Innovation in der Kühllagertechnik für Labore. Wir bei Thermo Fisher Scientific sind uns bewusst, dass Ihre Arbeit weit über die Wissenschaft hinausgeht und mit bahnbrechenden Erfolgen Leben berührt.
Unsere Ultratiefkühlgeräte bieten Zuverlässigkeit und Sicherheit für Ihre wertvollen Proben und wurden zielgerichtet für verschiedene Forschungsanforderungen entwickelt. Die TSX Universal Ultratiefkühlschränke setzen mit ihren zukunftsweisenden Funktionen neue Maßstäbe. Die Universal V‑Drive Kühltechnologie bietet eine durchgängig bessere Leistung: geringere Spitzenwertschwankungen, bessere räumliche Temperaturverteilung und Temperaturgenauigkeit sowie kürzere Abkühl‑ und Erholzeiten. Die Geräte lassen sich in verschiedene Arbeitsabläufe integrieren und bieten eine hohe Anwenderfreundlichkeit und Handhabbarkeit in unterschiedlichen Umgebungen.
Wir haben uns zu absoluter Zuverlässigkeit verpflichtet. Strenge Langzeit-Zuverlässigkeitstests und 100‑prozentige End-of-Line-Tests stellen sicher, dass jedes Gerät unseren strengen Qualitätsstandards entspricht, die durch eine branchenführende Garantieleistung ergänzt werden. Durch eine nachhaltige Bauweise reduzieren wir die Umweltbelastung. Unsere Ultratiefkühlschränke sind ENERGY STAR‑zertifiziert und um +32 % effizienter als unsere TSX‑Standardserie und stehen damit im Einklang mit den globalen Nachhaltigkeitszielen. Transparenz im Umgang mit Nachhaltigkeit, die Teilnahme an der ACT-Kennzeichnung und eine Produktion nach dem Netto-Null-Abfall-Prinzip unterstreichen unser Engagement. Die TSX Universal Ultratiefkühlschränke passen sich mit ihren innovativen Weiterentwicklungen an die Bedürfnisse ihrer Anwender an: Universalspannung, erweiterter Sollwertbereich, schnellere Zugriffszeiten und geräuschloser Betrieb.
Darüber hinaus bieten die TSX Universal Ultratiefkühlschränke modernste Funktionen, darunter eine externe Stromversorgung für die nahtlose Integration intelligenter Technologien sowie spezielle Modelle (Medizinprodukte der Klasse II nach 510K Exempt), die für Anwendungen wie Blutbanken zugeschnitten sind. Die TSX Universalserie bietet als Nachfolgerin unserer TSX-Serie eine robuste, effiziente und anwenderorientierte Lösung. Mit unserer 84-jährigen Geschichte ist es uns ein besonderes Anliegen, den wissenschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Thermo Fisher Scientific: Beschleunigung der Wissenschaft und Gesundheitsfürsorge durch bahnbrechende Innovationen.
*1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage. 2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance 3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.
Spezifikation
TSX Universalserie Ultratiefkühlschränke, Fassungsvermögen von 600 Boxen, 100/230 V, 50/60 Hz | |
28,8 cu. ft. | |
-40 °C bis -86 °C | |
0.2 °C | |
1 | |
Kratzfester lackierter Stahl | |
Vakuum-Isolationstafeln (VIP) + wassergebundener Polyurethanschaum (SNAP-konform) | |
Lackierter kaltgewalzter Stahl | |
cULus, CE, ENERGY STAR, EPA SNAP | |
Touchscreen-LCD | |
2 rückseitige Zugangsports | |
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details | |
Manuell | |
Nicht verfügbar | |
28,3 x 34,4 x 51,2 in. (71,9 x 87,3 x 130,1 cm) | |
28,3 in. | |
71.9 cm | |
Standardmäßige Tastensperre, Vorrichtung für Vorhängeschloss, Sicherungen für Sollwert und Einstellungen (optionaler NFC-Schlüsselkartenzugang) | |
2 Modi mit den Optionen Vollständiges Passwort oder PIN | |
Kompatibel mit Thermo Scientific™ Instrument Connect | |
8,9 bis 4,9 A | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
Kompressor 938 W | |
Weniger gefährlich, weniger Abfall, energieeffizienter, verantwortungsvoll verpackt, längere Lebensdauer | |
60,000 x 2 mL | |
R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe) | |
24 |
Ultra-Tiefkühlgerät, Schrank | |
816 L | |
0,1 °C | |
Außen (1), Innen (2) | |
17 (20 °C Umgebungstemperatur, Betrieb bei -75 °C) Minuten | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Optional Edelstahl | |
3 einstellbar | |
Schrank | |
4 Laufrollen (alle Richtungen), feststellbar | |
TSX Universalserie | |
Ja | |
3.6 | |
95,5 x 100,6 x 198,1 cm (37,6 x 39,6 x 78 in) | |
37,6 in. | |
95.5 cm | |
Alarm, Datenschreiber | |
Temperatur, Ereignisse, Diagnostik | |
Wahlweise CO2 oder LN2 | |
Integrierte Ersatzausgänge (5 V und POE) | |
NEMA 5-15 | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Einzeln | |
0,27 kWh/Tag/cft (ENERGY STAR) | |
± 10 % | |
V-Drive | |
2-Zoll-Boxen (600) |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen