Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 bis 8 %, Tris-Acetat, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gel
Invitrogen NuPAGE Tris-Acetat-Protein-Gele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hoher Molekülmasse. Es sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die Denaturierung oder die nativen Bedingungen des traditionellen Laemmli-Systems simulieren.
Marke:  Invitrogen™ EA03752BOX
253.08 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
169.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "27189" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12095655
  • 343.00 CHF / 10 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Eine Packung mit 10 Gelen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle
Mini
Tris-Acetat
Bis zu 20 µl
Denaturierend, nativ
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
3 bis 8%
1,0 mm
Denaturierend, nativ
36 bis 500 kDa
12-Well
NuPAGE™
Nasseis
13 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 bis 8 %, Tris-Acetat, 1,0–1,5 mm, Mini-Protein-Gel > 12-Well, 1,0 mm, 10 Gele/Karton