Learn More
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A)
Schnelle Isolierung von Exosomproteinen und Vergleich mehrerer Proben auf demselben Gel
Marke:  Invitrogen™ 10610D
226.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
231.20 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13305364
  • 272.00 CHF / 1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A) ermöglicht eine sanfte magnetische Isolierung von Exosomalproteinen, wodurch das Zielprotein nur minimal physisch belastet wird.
  • Aufrechterhalten intakter Proteinkomplexe von Exosomen
  • Deutliche Verringerung des Hintergrunds – geringe unspezifische Bindung
  • Kurze Protokollzeit – nur 30 Minuten
  • Maximale Vergleichbarkeit – extreme Empfindlichkeit ermöglicht viele Proben auf demselben Gel
  • Dynabeads, die mit Protein A gekoppelt sind, werden häufig für die Immunpräzipitation (IP), die Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP) und die Proteinisolierung verwendet
  • Die magnetischen Eigenschaften von Dynabeads machen sie zu einer überlegenen Alternative zu Sepharose oder Agarose-Suspension für die Immunpräzipitation, da die magnetische Trennungstechnologie schneller und sanfter als andere Methoden ist und minimale körperliche Belastung für die Zielproteine verursacht
  • Native Proteinkonformationen und intakte, große Proteinkomplexe bleiben erhalten
  • Die Bindungskapazität beträgt ca. 240 μg humanes Ig pro ml Beads
  • Zur Isolierung von Ig über Protein G eignet sich die Exosome Immunoprecipitation (Protein G).
Nicht für hohen Durchsatz geeignet.
Entdeckung von Biomarkern, Krebsforschung, Zellanalyse, klinisch, Analyse exosomaler Biomarker, Exosomen, Immunpräzipitation, Onkologie und Erforschung genetischer Erkrankungen, Proteinisolierung aus Exosomen, Vorbereitung von Proteinproben und Proteinaufreinigung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei 2 bis 8 °C lagern.
Proteinkomplexe, Protein (nativ)
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Protein A
1 mL
Raumtemperatur
2,8 μm
Exosom-Immunpräzipitationsreagenz
Beads in Suspension
Magnetische Beads
Dynabeads™
Exosomen
Alle Spezies
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Exosome Immunoprecipitation Reagent (Protein A) > 1 ml; Protein-A-Reagenz