missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TSC1 Antibody (488915), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB4379J
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TSC1 Monoclonal antibody specifically detects TSC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Spezifikation
TSC1 | |
Monoclonal | |
Janelia Fluor 646 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF | |
488915 | |
Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
KIAA0243MGC86987, LAMhamartin, TSC, tuberous sclerosis 1, Tuberous sclerosis 1 protein, tumor suppressor | |
E. coli-derived recombinant human TSC1, Asp156-Thr300, Accession # Q92574 | |
0.1 mL | |
Autophagy, Cancer, Hypoxia, mTOR Pathway | |
7248 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
TSC1 Antibody (488915), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; Janelia Fluor 646
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur