Learn More
Lovibond™ 9V-Block Batterie für PCCHECKIT-Serie .
Marke: Lovibond™ 1950012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bestellinformation
BatteryType
Spezifikation
9 V | |
Photometer | |
Je 1 | |
9 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ 9V-Block Batterie für PCCHECKIT-Serie . > Akkutyp: 9 Volt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur