Learn More
Thermo Scientific™ Entdeckler 500/550, 12-Kanal
Automatisches Öffnen und Verschließen von Thermo Scientific™ Schraubverschlüssen in ANSI-Gestellen mit Quick Switch-Technologie für Labore mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
Marke:  Thermo Scientific™ 4118-102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16267831
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Matrix-Röhrchen mit Schraubverschluss (0,2 ml)
Adaptersatz, 96 Matrix, flache Kappe
Entdeckler 500/550
96-Kanal
Zubehör
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Entdeckler 500/550, 12-Kanal >