Learn More
Fisherbrand™ True North 25 Place Slide Box
Schützen Sie Objektträger bei extrem niedrigen Temperaturen von bis zu –80 °C. Der Fisherbrand™ True North™ Mikroskopobjektträgerkasten besteht aus langlebigem Polycarbonat mit einer Edelstahlklemme.
Marke: Fisherbrand™ HS120316
10.13 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sichere Lagerung und Transport von 25 x 75 mm -Objektträgern
- Einheitliche gerillte Schlitze trennen die Objektträger und verhindern den Kontakt der Objektträger
- Temperaturbeständiges nummeriertes Schaumstofffutter und Kennzeichnungsschild
- Stapelbar
Spezifikation
Transportkoffer | |
Clasp | |
25 Objektträger | |
Polycarbonat mit Klemme aus Edelstahl | |
Stainless Steel |
25 | |
Blau | |
141 x 88 x 35 mm | |
Yes |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen