Learn More
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Kolben
Minimieren Sie mit diesen hochwertigen unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Zellsuspensionskulturen das Risiko einer Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ 132903
452.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10681474
  • 692.00 CHF / 32 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Profitieren Sie von den anwenderfreundlichen Designs dieser hochwertigen, unbehandelten Thermo Scientific™ Nunc™ Kolben aus optisch klarem Polystyrol für Suspensionskulturen.
Eigenschaften:
  • Weiße Verschlusskappen zur einfachen Identifizierung
  • Das ergonomische Design von Thermo Scientific™ EasyFlask™ ermöglicht eine einfache Handhabung und Pipettierung
  • Thermo Scientific™ TripleFlask™ mit drei parallelen Ebenen hat die gleichen Außenabmessungen wie eine standardmäßige 175 cm2-Flasche
  • Die Filterkappe ermöglicht eine konstante Belüftung und minimiert das Risiko einer Kontamination.
  • Steril und nicht-pyrogenisch
Gewährleistung: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polystyrol
32
Steril
Filter
Unbehandelt
Nunc Unbehandelte TripleFlask, Filterkappe
Gerade
2
Flach
500 cm2
200 ml
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185807 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/03/2025 Catalog Number132903
Chargennummer171574 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132903
Chargennummer181270 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132903
Chargennummer178970 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132903
Chargennummer175652 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/12/2024 Catalog Number132903
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Unbehandelte Nunc™ Kolben > Unbehandelter TripleFlask 500 cm2, Filterkappe, Gesamtvolumen 645 ml, Arbeitsvolumen 200 ml, 32 Stck./Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.