Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Triton X-100 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke:  Thermo Scientific™ 28313
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11358311
  • 2645.00 CHF / 1000 Milliliter
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Triton X-100 Detergent Surfact-Amps Solution besteht aus hochreinem Triton X-100 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige Lösung (w/v) aus gereinigtem Triton™ X-100 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsverfahren und molekularbiologischen Techniken. Triton X-100 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder anderen zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen vorgesehenen Lösungen zum Einsatz kommt.
Surfact-Amps™ Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die hochviskos sind, können Surfact-Amps 10 % Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
  • Triton X-100 – nichtionisches Reinigungsmittel für verschiedene Proteinmethoden
  • Präzise – genaue 10 %ige Detergenzlösung in Reinstwasser
  • Anwenderfreundlich – Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
  • Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
  • Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
  • Molekulargewicht: 647
  • Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
  • Aggregationszahl: 140
  • Molekülmasse der Mizelle: 90000
  • Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,24 mM (0,0155%, w/v)
  • Trübungspunkt: 64 °C
  • Dialysierbar: Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Originalbehälter, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist, an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort zwischen den folgenden Temperaturen lagern: 20 bis 25 °C.
Surfact-Amps™, Triton™
1 l
Flüssig
Reinigungslösung