Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triton™ X-100 |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Dichte | 1,061 g/mL |
Menge | 2500 mL, 2500 mL |
Formelmasse | ca. 625 |
MDL-Nummer | MFCD00132505 |
Schmelzpunkt | ca. 5 °C |
Geruch | mild |
InChI-Schlüssel | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
W13K031 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | J66624.0F,J66624.AE |
S14K044 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | J66624.0F,J66624.AE |
Q02K026 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | J66624.0F,J66624.AE |
M24F733 | Analysenzertifikat | 11/03/2024 | J66624.0F,J66624.AE |
M30K016 | Analysenzertifikat | 23/02/2024 | J66624.0F,J66624.AE |
Sicherheit und Handhabung
- TritonX-100, Electrophoresis Reagent
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: triton X-100