Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese Artikelnummer.: 15428059
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese
Artikelnummer. 15428059
100 mL, 100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL, 100 mL
2500 mL, 2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 15428059
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66624.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Synonym Octoxynol-9; Polyethylenglycol-tert-octylphenylether
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-100
Farbe Farblos bis hellgelb
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Dichte 1,061 g/mL
Menge 100 mL, 100 mL
Formelmasse ca. 625
MDL-Nummer MFCD00132505
Schmelzpunkt ca. 5 °C
Geruch mild
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog NumberJ66624.0F,J66624.AE
ChargennummerN27L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ66624.0F,J66624.AE
ChargennummerW13K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberJ66624.0F,J66624.AE
ChargennummerS14K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog NumberJ66624.0F,J66624.AE
ChargennummerQ02K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberJ66624.0F,J66624.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • TritonX-100, Electrophoresis Reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: TritonX-100
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, Reagenz für die Elektrophorese >