Learn More
Medline Scientific™ Triton II Trinokulare Compound-Mikroskope
Ein Gerät der Spitzenklasse unter den Verbundmikroskopen im CETI-Bereich, das sich mit seinen zahlreichen Beleuchtungsoptionen ideal für klinische Anwendungen eignet.
Marke: Medline Scientific™ 3100.5000M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Optischer Trinokular-Kopf mit 30° Neigung
- Augenabstand von 48 bis 75 mm einstellbar
- 10x/22 mm Weitfeldokular
- Ausschwenkbare Kondensierungslinse, Hellfeld NA 1.25
- Beleuchtung 50 W Halogen mit integrierter Feldmembran oder 100 W
- Lieferung mit 1 Ersatzbirne, blauem Filter, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung
Spezifikation
Ausschwenkbare Kondensierungslinse, Hellfeld NA 1.25 | |
Trinokular, 30° geneigt | |
E-Plan Infinity-korrigiert | |
Umkehr, Revolver mit Sechsfach-Drehraster |
Paarweise WF10X/22 mm | |
Halogen | |
1 Ersatzbirne, blauer Filter, 2 Ersatzsicherungen, 10 ml Immersionsöl, Staubabdeckung und Bedienungsanleitung | |
220/240 V 50/60 Hz |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
3100.5000M
DateigrößeVersion: 355.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline Scientific™ Triton II Trinokulare Compound-Mikroskope > 50W-Beleuchtung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur