Learn More
Tris-Glycin-SDS, 10-fache Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
73.40 CHF - 169.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tris-Glycine-SDS |
---|---|
Namenshinweis | 10X Solution |
CAS | 77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3 |
Farbe | Nicht ausgewiesen |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10051653
|
Fisher BioReagents
BP1341-1 |
1 L | Nalgene Poly Flasche |
73.40 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10102823
|
Fisher BioReagents
BP1341-4 |
4 L | Poly-Würfel |
169.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 07-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Tris-Glycin-SDS, 10X-Lösung (Elektrophorese)
Tris-Glycine-SDS wird häufig als Puffer in SDS-PAGE von Proteinen verwendet.Spezifikation
Tris-Glycine-SDS | |
77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3 | |
Flüssigkeit | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Pass Test | |
TG-SDS | |
0,25 M Tris-Base, 1,92 M Glycin und 1,0 % (w/v) SDS. |
10X Solution | |
Nicht ausgewiesen | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Protease free | |
Elektrophorese |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
Produktidentifikator
- TG-SDS 10X Solution
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Glycin-SDS, 10-fache Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™