Learn More
Tris-Glycin-SDS, 10-fache Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Marke: Fisher BioReagents BP1341-1
68.48 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Tris-Glycin-SDS, 10X-Lösung (Elektrophorese)
Tris-Glycine-SDS wird häufig als Puffer in SDS-PAGE von Proteinen verwendet.
Spezifikation
Tris-Glycine-SDS | |
77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3 | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Nalgene Poly Flasche | |
TG-SDS | |
0,25 M Tris-Base, 1,92 M Glycin und 1,0 % (w/v) SDS. |
10X Solution | |
Nicht ausgewiesen | |
1 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Pass Test | |
Protease free | |
Elektrophorese |
Sicherheit und Handhabung
- TG-SDS 10X Solution
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chemische Extravaganz
Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.Aktionscode: 25908Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31