Learn More
Tris-Glycin-SDS, 10-fache Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Marke: Fisher BioReagents BP1341-4
154.35 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tris-Glycin-SDS, 10X-Lösung (Elektrophorese)
Tris-Glycine-SDS wird häufig als Puffer in SDS-PAGE von Proteinen verwendet.Spezifikation
Tris-Glycine-SDS | |
77-86-1, 7732-18-5, 56-40-6, 151-21-3 | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Poly-Würfel | |
TG-SDS | |
0,25 M Tris Base, 1,92 M Glycin und 1,0 % (w/v) SDS. |
10X Solution | |
Nicht ausgewiesen | |
4 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Pass Test | |
Protease free | |
Elektrophorese |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TG-SDS 10X Solution
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tris-Glycin-SDS, 10-fache Lösung (Elektrophorese), Fisher BioReagents™ > Poly CUBE; 4 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur