Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X), mit 2 % Tween 20
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60497.K2
131.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15493269
  • 136.00 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X) mit 2 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween reduziert 20 unspezifische Bindungen und Protein:Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder von Streptavidin-AP-Konjugat verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
1.0 M Tris-HCl, 3.0 M NaCl, pH 7.4 ± 0.1 mit 2.0 % Tween-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tris-gepufferte Kochsalzlösung
Flüssig
Umgebungstemperaturen
1L
20X
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM31L551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog NumberJ60497.K3,J60497.K2
ChargennummerX29K529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ60497.K3,J60497.K2
ChargennummerX23K534 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ60497.K3,J60497.K2
ChargennummerW21K520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog NumberJ60497.K3,J60497.K2
ChargennummerQ11K535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog NumberJ60497.K3,J60497.K2
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X), mit 2 % Tween 20 > 1 l