Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X), mit 2 % Tween 20
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60497.K3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15403279
Beschreibung
Beschreibung
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X) mit 2 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween reduziert 20 unspezifische Bindungen und Protein:Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder von Streptavidin-AP-Konjugat verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
1.0 M Tris-HCl, 3.0 M NaCl, pH 7.4 ± 0.1 mit 2.0 % Tween-20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tris-gepufferte Kochsalzlösung
Flüssig
Umgebungstemperaturen
2L
20X