Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X), mit 2 % Tween 20
132.00 CHF - 235.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tris-gepufferte Kochsalzlösung
Form Flüssig
Konzentration 20X
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15493269
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
1L
132.00 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15403279
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J60497.K3
2L
235.00 CHF
2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
TRIS-buffered saline (TBS, 20X), with 2% Tween 20 is used as a wash buffer and for sample preparation in general immunoassay applications, Tween 20 reduces nonspecific binding and protein:protein interactions.TBS is often used for diluting secondary antibodies or streptavidin-AP conjugate. TBS-Tween 20 is often used for washing steps.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TRIS-gepufferte Kochsalzlösung (TBS, 20X) mit 2 % Tween 20 wird als Waschpuffer und für die Probenvorbereitung in allgemeinen Immunoassay-Anwendungen verwendet. Tween reduziert 20 unspezifische Bindungen und Protein:Protein-Interaktionen. TBS wird häufig zur Verdünnung sekundärer Antikörper oder von Streptavidin-AP-Konjugat verwendet. TBS-Tween 20 kommt häufig beim Waschen zum Einsatz.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
1.0 M Tris-HCl, 3.0 M NaCl, pH 7.4 ± 0.1 mit 2.0 % Tween-20
Spezifikation
Spezifikation
Tris-gepufferte Kochsalzlösung
Flüssig
20X
Umgebungstemperaturen