Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
56.00 CHF - 510.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-Acetate-EDTA
Namenshinweis 10X Solution
CAS 64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
Physikalische Form Flüssigkeit
DNase DNase-frei
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10628403
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP1335-500
500 mL Poly-Flasche
199.24 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10041223
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP1335-1
1 L Nalgene Poly Flasche
56.00 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10775494
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisher BioReagents
BP1335-4
4 L Poly-Würfel
118.00 CHF
4 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10637633
Unterlagen ansehen
Fisher BioReagents
BP1335-20
20 L Poly-Würfel N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
Tris-Acetate-EDTA
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1
DNase-frei
DNase-, RNase- and Protease-Free
TAE
Tris (<5,0 %), Essigsäure (1,0 %) und EDTA (<1 %).
10X Solution
Flüssigkeit
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Protease free
Elektrophorese
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : RT
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents