Learn More
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents
Marke: Fisher BioReagents BP1335-20
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tris–Acetat–EDTA (TAE) wird häufig als Puffer für die Nukleinsäure-Elektrophorese verwendet.Spezifikation
Tris-Acetate-EDTA | |
64-19-7, 7732-18-5, 60-00-4, 77-86-1 | |
20 L | |
Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter | |
Poly-Würfel | |
TAE | |
Tris (<5,0 %), Essigsäure (1,0 %) und EDTA (<1 %). |
10X Solution | |
Flüssigkeit | |
DNase-frei | |
DNase-, RNase- and Protease-Free | |
Protease free | |
Elektrophorese |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TAE-Puffer, Tris-Acetat-EDTA, 10 X-Lösung, Elektrophorese, Fisher BioReagents > Poly CUBE; 20 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur