Learn More
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trifluoroacetic anhydride is used for the introduction of trifluoroacetyl group in organic synthesis. It is involved in the preparation of N- and O-trifluoroacetyl derivatives of a wide range of biologically active compounds for gas chromatography analysis. It plays an important role as desiccant for trifluoroacetic acid. It is also used in the oxidation of aldehydes to acids, esters, amides as well as in the protection of alcohols and amines. In addition, it is used as analytical reagents, solvents and dehydration condensing agent. It serves as an intermediate of fluorine fine chemicals, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trifluoressigsäureanhydrid wird für die Einführung der Trifluoracetylgruppe in die organische Synthese verwendet. Es ist an der Erzeugung von N- und O-Trifluoracetylderivaten einer breiten Palette biologisch aktiver Verbindungen für die Gaschromatographie-Analyse beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle als Trockenmittel für Trifluoressigsäure. Es wird auch bei der Oxidation von Aldehyden zu Säuren, Estern, Amiden sowie beim Schutz von Alkoholen und Aminen verwendet. Darüber hinaus wird es als analytische Reagenzien, Lösungsmittel und Kondensierungsmittel bei der Dehydrierung verwendet. Es dient als Zwischenprodukt von fluorhaltigen Feinchemikalien, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Dichlormethan, Diethylether, Dimethylformamid, Terahydrofuran und Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, starken Säuren, und Alkoholen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoroacetic anhydride |
Schmelzpunkt | -65°C |
Dichte | 1.503 |
Siedepunkt | 39°C to 40°C |
Strukturformel | (CF3CO)2O |
Brechungsindex | 1.269 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 746197 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y22K032 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | A13614.22,A13614.14,A13614.36,A13614.0E |
Z20J047 | Analysenzertifikat | 10/01/2024 | A13614.22,A13614.14,A13614.36,A13614.0E |
10234904 | Analysenzertifikat | 06/02/2023 | A13614.22,A13614.14,A13614.36,A13614.0E |
10231997 | Analysenzertifikat | 06/02/2023 | A13614.22,A13614.14,A13614.36,A13614.0E |
M29H038 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A13614.22,A13614.14,A13614.36,A13614.0E |
Sicherheit und Handhabung
- Trifluoroacetic anhydride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoroacetic acidanhydride