Learn More
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10205150
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205150 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10205150
Marke: Thermo Scientific Acros 147810250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Trifluor-Anhydrid, 99+ %, ACROS Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:39,1 °C, unbestimmt, Schmelzpunkt:-63,5 °C, Molekulargewicht:210,03, Prozent Reinheit:99+%, Assay-Prozentbereich:min. 99% (GC), Beilstein:02, II, 186, CAS:407-25-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Acylierungsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 407-25-0
Summenformel C4F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 210.03
MDL-Nummer MFCD00000416
InChI-Schlüssel QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic anhydride, trifluoroacetic acid anhydride, 2,2,2-trifluoroacetic anhydride, bis trifluoroacetic anhydride, acetic acid, trifluoro-, anhydride, perfluoroacetic anhydride, trifluoroacetyl anhydride, tfaa, hexafluoroacetic anhydride, anhydrid kyseliny trifluoroctove
PubChem CID 9845
IUPAC-Name (2,2,2-Trifluoracetyl)-2,2,2-trifluoracetat
SMILES FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic anhydride
Schmelzpunkt -63.5°C
Dichte 1.5100g/mL
Siedepunkt 39.1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3CO)2O
Brechungsindex 1.3
Menge 25 g
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1221; 03,308; 05,701; 06,616; 07,389; 09,484; 12,530; 14,151; 15,14; 01,373
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with polar organic solvents, partically soluble in unpolar hydrocarbons
Formelmasse 210.03
Dampfdruck 141mbar at 20°C
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
Trifluoressigsäureanhydrid, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >