Learn More
Trifluoressigsäure, 99.5 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
43.20 CHF - 1180.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10398960
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293810250
25 ml Glasflasche
43.20 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10780951
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293811000
100 ml Glasflasche
111.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10194920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293812500
250 ml Glasflasche
235.00 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10388960
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293810010
1 l Glasflasche
654.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10063460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
293810025
2,5 l Glasflasche
1180.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, 99.5 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals