Learn More
Trifluoressigsäure, 99.5 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoroacetic acid |
Schmelzpunkt | -15,0 °C |
Siedepunkt | 72,0 °C |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Strukturformel | CF3CO2H |
Beilstein | 02, II, 186 |
Fieser | 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340 |
Merck Index | 15, 9847 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: Mischbar mit Äther, Aceton, Ethanol, Benzol, ccl4, Hexan, Methanol, Xylol und Hexan |
Formelmasse | 114.02 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0468053 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 293810010,293811000,293810250,293810025,293812500 |
A0468695 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 293810010,293811000,293810250,293810025,293812500 |
A0468052 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 293810010,293811000,293810250,293810025,293812500 |
A0468054 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 293810010,293811000,293810250,293810025,293812500 |
A0468693 | Analysenzertifikat | 19/12/2024 | 293810010,293811000,293810250,293810025,293812500 |
Sicherheit und Handhabung
- Trifluoroacetic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Zuverlässige Leistung. Besondere Preise. Zufriedenere Forscher.Aktionscode: 24128Gültig bis zum: 2025-08-31
Neues Angebot Jetzt sparen