Learn More
Trifluoressigsäure, 99.5 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10398960
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, 99.5 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10398960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
250 ml
1 l
2,5 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10398960
Marke: Thermo Scientific Acros 293810250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctovaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Schmelzpunkt -15,0 °C
Siedepunkt 72,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel CF3CO2H
Beilstein 02, II, 186
Fieser 01,1219; 02,433; 03,305; 04,530; 05,695; 06,613; 07,388; 08,503; 09,483; 10,418; 11,557; 12,529; 14,322; 15,338; 16,83; 17,340
Merck Index 15, 9847
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: Mischbar mit Äther, Aceton, Ethanol, Benzol, ccl4, Hexan, Methanol, Xylol und Hexan
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) 99.5%
Güte Biochemie
Dichte 1,5350 g/mL
Menge 25 ml
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3
Relative Dichte 1535
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number293810010,293811000,293810250,293810025,293812500
ChargennummerA0468695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number293810010,293811000,293810250,293810025,293812500
ChargennummerA0468052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number293810010,293811000,293810250,293810025,293812500
ChargennummerA0468054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number293810010,293811000,293810250,293810025,293812500
ChargennummerA0468693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2024 Catalog Number293810010,293811000,293810250,293810025,293812500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, 99.5 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals >