Learn More
Trifluoracetaldehyd Methylhemiacetal, 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15137432
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Trifluoracetaldehyd Methylhemiacetal, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15137432
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15137432
Marke: Thermo Scientific Acros 449130250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 431-46-9
Summenformel C3H5F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 130.07
MDL-Nummer MFCD00013572
InChI-Schlüssel GWTBCUWZAVMAQV-UHFFFAOYNA-N
Synonym trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, fluoral methyl hemiacetal, 1-methoxy-2,2,2-trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro-1-methoxy, trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal, tech., trifluoroacetaldehyde hemi methyl acetal, 2,2,2-erifluoro-1-methoxyethanol, ethanol, 1-methoxy-2,2,2-trifluoro, zlchem 1308, fluoral hemimethylacetalMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9892
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-methoxyethanol
SMILES COC(O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Dichte 1.3600g/mL
Siedepunkt 104.0°C to 106.0°C
Flammpunkt 42°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3CH(OCH3)OH
Menge 25 g
Relative Dichte 1.36
Formelmasse 130.07
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0397947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number449131000,449130250,449130050
ChargennummerA0397947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number449131000,449130250,449130050
ChargennummerA0438640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2022 Catalog Number449131000,449130250,449130050
ChargennummerA0436815 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2021 Catalog Number449131000,449130250,449130050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Trifluoracetaldehyd Methylhemiacetal, 90 %, Thermo Scientific Chemicals >