Learn More
Triethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10366834
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366834
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10366834
Marke: Thermo Scientific Acros 164810500
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-30-1
Summenformel C6H16O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 164.28
MDL-Nummer MFCD00009061
InChI-Schlüssel PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modifiedMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327710
IUPAC-Name Triethoxysilizium
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethoxysilane
Schmelzpunkt -170.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8900g/mL
Siedepunkt 134.0°C to 135.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)3SiH
Brechungsindex 1.3762
Menge 50 g
Beilstein 01,334
Fieser 11,554; 17,366
Relative Dichte 0.89
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 164.28
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461986 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/04/2024 Catalog Number164810500,164810100,164812500
ChargennummerA0428492 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number164810500,164810100,164812500
ChargennummerA0387312 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number164810500,164810100,164812500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Triethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >