Learn More
Tetraethylorthosilicat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10357570
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetraethylorthosilicat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10357570
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10357570
Marke: Thermo Scientific Acros 157810010
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-10-4
Summenformel C8H20O4Si
Molekulargewicht (g/mol) 208.33
MDL-Nummer MFCD00009062
InChI-Schlüssel BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraethyl orthosilicate, tetraethoxysilane, teos, ethyl silicate, silicon ethoxide, silicon tetraethoxide, silane, tetraethoxy, dynasil a, tetraethoxysilicon, ethyl orthosilicateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6517
IUPAC-Name Tetraethylsilikat
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetraethyl orthosilicate
Schmelzpunkt -77.0°C
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 166.0°C to 169.0°C
Flammpunkt 45°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. Ethanol (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Si(OC2H5)4
Brechungsindex 1.3820 to 1.3840
Menge 1 L
Beilstein 01,334
Merck Index 15,3903
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: miscible with alcohol, hydrocarbons, aromatics,, esters, ketones,, slightly soluble in benzene
Viskosität 0.75 mPa.s (20°C)
Formelmasse 208.33
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0431712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number157812500,157810025,157810100,157811000,157810010
ChargennummerA0442249 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number157812500,157810025,157810100,157811000,157810010
ChargennummerA0442248 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number157812500,157810025,157810100,157811000,157810010
ChargennummerA0431711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number157812500,157810025,157810100,157811000,157810010
ChargennummerA0451296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number157812500,157810025,157810100,157811000,157810010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraethyl orthosilicate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetraethylorthosilicat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >