Learn More
Trimethoxysilan 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10540164
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethoxysilan 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10540164
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10540164
Marke: Thermo Scientific Acros 392170250
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2487-90-3
Summenformel C3H10O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 122.2
MDL-Nummer MFCD00008340
InChI-Schlüssel PZJJKWKADRNWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilane, silane, trimethoxy, trimethoxy silane, unii-v1j39xpf91, c3h10o3si, trimethoxysilyl, silanem trimethoxy, trimethoxysilyl radical, 4-01-00-01266 beilstein handbook referenceMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327428
IUPAC-Name Trimethoxysilizium
SMILES CO[Si](OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoxysilane
Schmelzpunkt -115°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 86°C
Flammpunkt -9°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HSi(OCH3)3
Brechungsindex 1.3570 to 1.3600 (20°C, 589nm)
Menge 25 g
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 122.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number392170250,392171000,392170050
ChargennummerA0462300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number392170250,392171000,392170050
ChargennummerA0457846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2023 Catalog Number392170250,392171000,392170050
ChargennummerA0451637 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/10/2023 Catalog Number392170250,392171000,392170050
ChargennummerA0393845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number392170250,392171000,392170050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethoxysilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethoxysilane
Name des Produkts
Trimethoxysilan 95 %, Thermo Scientific Chemicals >