Learn More
Cytiva Tricorn Säulen (leer)
Die Tricorn Säulen sind mit hohen Flussraten kompatibel und wurden für Hochleistungsmedien wie Sepharose, Superdex und SOURCE entwickelt.
725.00 CHF - 1455.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Tricorn Säulen (leer)
Menge Je 1
Enthält Glasröhrchen, Adaptereinheit, Endkappe, Filtersatz, zwei Verschlussstopfen, zwei Fingertight-Anschlüsse, zwei M6-Anschlüsse, Adapterverriegelung und Filterhalter
Material Borosilikatglas
Support-Typ Polypropylenfilter
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 12
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10322630
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4064-08
5 mm 20 mm
725.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10556750
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4064-11
5 mm 150 mm
885.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10640571
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4064-13
10 mm 20 mm
870.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10527120
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-4064-19
10 mm 60 mm
1455.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10240930
View Documents
Cytiva
28-4064-12
5 mm 200 mm
1015.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10337889
View Documents
Cytiva
28-4064-17
10 mm 200 mm
980.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10398839
View Documents
Cytiva
28-4064-14
10 mm 50 mm
875.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10352920
View Documents
Cytiva
28-4064-16
10 mm 150 mm
915.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10089229
View Documents
Cytiva
28-4064-18
10 mm 300 mm
1080.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10849450
View Documents
Cytiva
28-4064-15
10 mm 100 mm
895.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10763812
View Documents
Cytiva
28-4064-09
5 mm 50 mm
755.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
10176057
View Documents
Cytiva
28-4064-10
5 mm 100 mm
865.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • Die Tricorn leeren Säulen sind für Hochleistungstrennungen im kleinen und mittleren Maßstab ausgelegt.
  • Das moderne integrierte, aufsteckbare Design ergibt eine Säule, die einfach zu montieren, zu bedienen und zu warten ist.
  • Große Auswahl an Säulenabmessungen, geeignet für unterschiedlichste Aufreinigungsanforderungen.
  • Die Beschichtung der Glasröhrchen mit Kunststofffolie verhindert Schäden, wenn die Säule fallen gelassen oder außerhalb ihrer Spezifikation betrieben wird.
  • Der separate Packanschluss ermöglicht eine einfache Säulenackung für eine breite Palette von Medien.
  • Der Sicheungsring verhindert eine versehentliche Kompression des Medienbetts.
Specifications
Specifications
Tricorn Säulen (leer)
Glasröhrchen, Adaptereinheit, Endkappe, Filtersatz, zwei Verschlussstopfen, zwei Fingertight-Anschlüsse, zwei M6-Anschlüsse, Adapterverriegelung und Filterhalter
Polypropylenfilter
Je 1
Borosilikatglas
Hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt wird.
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Tricorn Säulen (leer)