Learn More
Cytiva Tricorn Säulen (leer)
Die Tricorn Säulen sind mit hohen Flussraten kompatibel und wurden für Hochleistungsmedien wie Sepharose, Superdex und SOURCE entwickelt.
Marke:  Cytiva 28-4064-13
826.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10640571
  • 870.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die Tricorn leeren Säulen sind für Hochleistungstrennungen im kleinen und mittleren Maßstab ausgelegt.
  • Das moderne integrierte, aufsteckbare Design ergibt eine Säule, die einfach zu montieren, zu bedienen und zu warten ist.
  • Große Auswahl an Säulenabmessungen, geeignet für unterschiedlichste Aufreinigungsanforderungen.
  • Die Beschichtung der Glasröhrchen mit Kunststofffolie verhindert Schäden, wenn die Säule fallen gelassen oder außerhalb ihrer Spezifikation betrieben wird.
  • Der separate Packanschluss ermöglicht eine einfache Säulenackung für eine breite Palette von Medien.
  • Der Sicheungsring verhindert eine versehentliche Kompression des Medienbetts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tricorn Säulen (leer)
10 mm
20 mm
Borosilikatglas
Polypropylenfilter
Hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt wird.
0.00-2.29 ml (ein Adapter), 0.00-2.07 ml (zwei Adapter)
Je 1
Glasröhrchen, Adaptereinheit, Endkappe, Filtersatz, zwei Verschlussstopfen, zwei Fingertight-Anschlüsse, zwei M6-Anschlüsse, Adapterverriegelung und Filterhalter
725 psi (50 bar)
Dreispitz-Säule (leer)
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Cytiva Tricorn Säulen (leer) > Säuleninnendurchmesser: 10 mm; Röhrchenhöhe: 20 mm