Learn More
Cytiva Tricorn Säulen (leer)
Die Tricorn Säulen sind mit hohen Flussraten kompatibel und wurden für Hochleistungsmedien wie Sepharose, Superdex und SOURCE entwickelt.
Marke: Cytiva 28-4064-17
928.08 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Tricorn leeren Säulen sind für Hochleistungstrennungen im kleinen und mittleren Maßstab ausgelegt.
- Das moderne integrierte, aufsteckbare Design ergibt eine Säule, die einfach zu montieren, zu bedienen und zu warten ist.
- Große Auswahl an Säulenabmessungen, geeignet für unterschiedlichste Aufreinigungsanforderungen.
- Die Beschichtung der Glasröhrchen mit Kunststofffolie verhindert Schäden, wenn die Säule fallen gelassen oder außerhalb ihrer Spezifikation betrieben wird.
- Der separate Packanschluss ermöglicht eine einfache Säulenackung für eine breite Palette von Medien.
- Der Sicheungsring verhindert eine versehentliche Kompression des Medienbetts.
Spezifikation
Tricorn Säulen (leer) | |
10 mm | |
200 mm | |
Borosilikatglas | |
Polypropylenfilter | |
Hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt wird. |
14.07-16.42 ml (ein Adapter), 11.50-16.21 ml (zwei Adapter) | |
Je 1 | |
Glasröhrchen, Adaptereinheit, Endkappe, Filtersatz, zwei Verschlussstopfen, zwei Fingertight-Anschlüsse, zwei M6-Anschlüsse, Adapterverriegelung und Filterhalter | |
725 psi (50 bar) | |
Dreispitz-Säule (leer) |
GEH024 brochure tricorn columns
DateigrößeVersion: 238.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Tricorn Säulen (leer) > Säuleninnendurchmesser: 10 mm; Röhrchenhöhe: 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur