Learn More
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen
Aufsteckbare, konische Schlauchkupplungen für drucklose Anwendungen.
Marke:  Buerkle™ 8704-0406
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10704433
  • 20.10 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus Polyethylen
  • Lieferung von 10/Packung
  • Erhältlich für verschiedene Schlauchdurchmesser
Spezifikation
Spezifikation
EU-Lebensmittel, RoHS
Autoklavierbar
3 bis 5 mm Schlauch
10/Pckg.
Schlauchkupplung
3 bis 5 mm
Polyethylen
Druckloser Betrieb
Konisch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Schlauchkupplung aus Polyethylen > Für Durchmesser: 3 bis 5mm